製品名
199培地, With Earle′s salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
L-glutamine: yes
phenol red: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
数量
再構成
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M5017-50K:
M5017-ALC:
M5017-2X5L:
M5017-10X1L:
M5017-VAR:
M5017-ALC2:
M5017-10L:
M5017-50KG:
M5017-1L:
M5017-BULK:
M5017-BIBC:
M5017LF1-BIBC:
M5017-50L:
M5017-25K:
M5017-PROC:
M5017-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Medium 199 supports non-transformed cell cultivation in virology and vaccine production, offering broad species applicability.
関連コンテンツ
Discover the formulation for Medium 199 for cell culture applications, including vaccine development.