安全性情報
L0375
Sigma-Aldrich
LAH Peptide
powder, mixture of soluble peptides and amino acids
別名:
LAH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.85
製品名
ラクトアルブミン酵素加水分解物, a mixture of soluble peptides and amino acids
グレード
for molecular biology
品質水準
無菌性
non-sterile
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
適合性
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lactalbumin enzymatic hydrolysate (LAH) is derived from the enzymatic digest of lactalbumin, often used in culture media. LAH contains a mixture of highly-soluble peptides and amino acids.
アプリケーション
Suitable for use as nutritional source in fermentations and microbial media. It is also suitable as a supplement for eukaryotic cell culture medium.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L0375-1KG:
L0375-500G:
L0375-5KG:
L0375-BULK:
L0375-VAR:
L0375-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)