製品名
199培地, 10 ×, With Earle′s salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
濃度
10 ×
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
NaHCO3: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- ヒト中皮細胞の培養
- 経産ボーア種ヤギから胚を採取するための保持培地の成分として
- スフェロイド包埋コラーゲン基質の調製
再構成
よく一緒に購入される製品
栄養補助剤
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
M0650-100ML:
M0650-500ML:
M0650-VAR:
M0650-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Medium 199 supports non-transformed cell cultivation in virology and vaccine production, offering broad species applicability.