特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]\C([2H])=C(/[2H])C([2H])([2H])N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35
InChI
1S/C19H21NO4/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2/t14-,17+,18+,19-/m1/s1/i1D2,2D,8D2
InChI Key
UZHSEJADLWPNLE-HEEDNVRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 薬物動態研究におけるナロキソン-D5:ナロキソン-D5 は、超高性能液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(UPLC-MS/MS)を用いた研究で分析標準として使用され、ヒトの血漿と尿中のモルヒネ代謝物を特定しました。これは、オピオイド過剰摂取治療とオピオイド代謝物の薬物動態研究におけるその重要性を強調しています(Xu et al., 2018)。
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
Jan Code
N-063-CC:
N-063-1ML:4548173338156