Merck
P-108
Supelco
Posaconazole-D4 solution
1.0 mg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H38D4F2N8O4
CAS番号:
分子量:
704.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
FC1=CC(F)=CC=C1[C@]2(CN3C=NC=N3)OC[C@@H](COC4=CC=C(N5CCN(C6=C([2H])C([2H])=C(N7C=NN([C@@H](CC)[C@@H](O)C)C7=O)C([2H])=C6[2H])CC5)C=C4)C2
InChI
1S/C37H42F2N8O4/c1-3-35(26(2)48)47-36(49)46(25-42-47)31-7-5-29(6-8-31)43-14-16-44(17-15-43)30-9-11-32(12-10-30)50-20-27-19-37(51-21-27,22-45-24-40-23-41-45)33-13-4-28(38)18-34(33)39/h4-13,18,23-27,35,48H,3,14-17,19-22H2,1-2H3/t26-,27+,35-,37-/m0/s1/i5D,6D,7D,8D
InChI Key
RAGOYPUPXAKGKH-YWOVKAAPSA-N
詳細
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of posaconazole levels in blood, serum, or plasma by HPLC or LC-MS/MS. The antifungal posaconazole is used to treat invasive and systemic fungal infections. As a result of significant drug interactions, therapeutic drug monitoring of posaconazole is recommended when administered with protease inhibitors (PIs) or non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs).
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-108-CC:
P-108-1ML:4548173360997
P-108-CHK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)