安全性情報
P-112
Supelco
Promethazine-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL (1% 1 M HCl in Methanol (as free base)), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H17D3N2S · HCl
CAS番号:
分子量:
323.90
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL (1% 1 M HCl in Methanol (as free base))
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
詳細
A stable-labeled internal standard for promethazine testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis. Promethazine is a phenothiazine analog prescribed for treatment of motion sickness, nausea, vomiting and allergies. Sold under the trade names Phenergan® and Phenadoz®, promethazine has antihistamine, sedative, and mild antipsychotic effects. Illicit drug users have been reported to combine promethazine with other drugs such as opioids and benzodiazepines to enhance feelings of sedation.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Phenadoz is a registered trademark of Watson Laboratories, Inc.
Phenergan is a registered trademark of Delcor Asset Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-112-1ML:
P-112-CHK:
P-112-CC:
試験成績書(COA)