メーカー/製品名
SMC®
assay range
sensitivity: 0.15 pg/mL
(Lower Limit of Quantification)
inter-assay cv: 4%
intra-assay cv: 5%
(five normal plasma samples run in triplicate by 3 different operators on 3 different days.)
テクニック
single molecule counting: suitable
保管温度
2-8°C
特異性
Specificity to the following species analytes were tested with the following results:
Rat – Not cross-reactive
Mouse – Not cross-reactive
Canine – Not cross-reactive
Cross Reactivity:
Cross-reactivity to the following analytes were tested with the following results:
MCP-2 – Not cross-reactive
MCP-3 – Not cross-reactive
Accuracy:
- Minimum of 5 serum samples spiked with average recovery of 104% with a range of 92-115%
- Minimum of 5 plasma samples spiked with average recovery of 101% with a range of 80-123%
アプリケーション
This new streamline kit has the following features including:
- Improved options for sample prep and incubation
- Lyophilization of the standard provides the kit at one storage condition
- Removal of a plate transfer step
- Increased reagent volumes to accommodate automation
- Validated to run on both SMCxPRO® and Erenna
Research Category:
Inflammation & Immunology
Research Sub-Category:
- Inflammatory Disease
- Immune Response
- Autoimmune disease
包装
構成
- Assay Buffer
- MCP-1 Coated Beads
- Standard Diluent
- MCP-1 Detection Antibody
- MCP-1 Standard
- 10X Wash Buffer
- Buffer D
- Elution Buffer B
法的情報
免責事項
推奨
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
1分子カウント(Single Molecule Counting、SMC®)テクノロジーを用いた高感度イムノアッセイにより、免疫学研究を推進し、インターフェロン、インターロイキン、免疫グロブリンを正確に特性評価する方法を説明します。
Use the power of high sensitivity immunology assays with SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.