Merck
すべての画像(5)
主要文書
40-122
Sigma-Aldrich
Belysaイムノアッセイカーブフィッティングソフトウェア
別名:
Belysa Software, Curve Fitting Tool
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
IB.31
詳細
analysis of data from Luminex®, ELISA and SMCxPRO®
テクニック
ELISA: suitable (data analysis)
詳細
Belysaでは、Luminex®(RUO Magpix、LX200、FM3D、INTELLIFLEX)マルチプレックスイムノアッセイリーダー、SMCxPRO®およびELISAプラットフォームからの.CSV出力ファイル内でデータを分析することができます。本ソフトウェアでは、さまざまな曲線モデル(4PL、5PL、線形など)の適用やフィッティングをはじめとして、さらに、複数の%CVや標準曲線の予測回収率などの逸脱について96または384ウェルアッセイを評価することができます。ユーザー定義フラグシステムにより、詳細な観察が必要なウェルを容易に識別することができるとともに、アッセイのLLOQまたはLODに関する位置情報などのデータ項目に関する情報も得られます。個々のプレートの結果が満足のいくものであった場合には、さらなる機能として、類似性を評価するための傾き比を用いて、ラン内またはアッセイロット間で複数の標準曲線を比較することもできます。単一プレートと複数の曲線の詳細な評価を可能にすることで、Belysaはお客様の方法が再現可能であったことを何度も確認することができます。
アプリケーション
このソフトウェアを使用して、Luminex®、ELISAまたはSMCxPRO®プラットフォームから得られた96または384ウェルイムノアッセイの測定結果から、方法の一貫性に関するデータを評価できます。ソフトウェアの機能には、プレートマップの作成、曲線当てはめ、%CV、回収率Ρ、結果の計算、標準曲線の比較などがあります。
研究のカテゴリ:
  • Milliplex®
  • ELISA
  • SMCxPRO®
包装
1箱(2個のUSBを同梱)
法的情報
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMCxPRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推奨
製品番号
詳細
価格
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
新しいxMAP® Sheath Fluid PLUSの組成には、薬剤耐性菌の発生を抑制するために3種類の防腐剤が含まれています。MILLIPLEX®マルチプレックスアッセイにおける、従来のxMAP® Sheath Fluidと新しいxMAP® Sheath Fluid PLUSの性能比較をご覧ください。
New xMAP® Sheath Fluid PLUS eliminates microbial resistance, enhancing MILLIPLEX® multiplex assays.
Use the power of high sensitivity immunology assays with SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.