安全性情報
04-147
Sigma-Aldrich
Anti-ASC Antibody, clone 2EI-7
clone 2EI-7, from mouse
別名:
Caspase recruitment domain-containing protein 5, PYD and CARD domain containing, PYD and CARD domain-containing protein, Target of methylation-induced silencing 1, apoptosis-associated speck-like protein containing a CARD, caspase recruitment domain prot
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
2EI-7, monoclonal
application:
FACS
WB
化学種の反応性:
mouse
テクニック:
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
citations:
37
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2EI-7, monoclonal
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology)
テクニック
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PYCARD(29108)
詳細
アポトーシスは、デスドメイン(DD)やカスパーゼ動員ドメイン(CARD)を含む分子と、カスパーゼファミリーのプロテアーゼによって調節されています。CARDを含む細胞死調節因子には、RAIDD、RICK、Bcl10、Apaf-1、ARC、カスパーゼ2、カスパーゼ9などがあります。新規のCARDドメイン含有タンパク質がヒトとマウスで特定され、ASCとTMS1と命名されました。ASC/TMS1の不規則な発現は、カスパーゼ-9の活性化をしてアポトーシスを誘導し、ヒト乳がん細胞の生存を阻害しました。ASC/TMS1の過剰発現はDNA断片化を誘導しました。ASC/TMS1はヒトやマウスのさまざまな組織で発現しています。
特異性
この抗体はASCを認識します。
免疫原
エピトープ:不明
完全長リコンビナントヒトASC
アプリケーション
この抗ASC抗体クローン2EI-7を用いたASCの検出は、WB、FCでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
炎症および免疫
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
品質
マウス脾臓組織ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング: 0.5 µg/mLで使用、マウス脾臓組織ライセート中のASCを検出できます。
ターゲットの説明
約22 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
マウス脾臓組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-147:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sung-Soo Jung et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 308(10), L1058-L1067 (2015-03-15)
Inflammasomes are cytosolic protein complexes that promote the cleavage of caspase-1, which leads to the maturation and secretion of proinflammatory cytokines, including interleukin-1β (IL-1β) and IL-18. Among the known inflammasomes, the nucleotide-binding domain, leucine-rich-containing family, pyrin domain-containing-3 (NLRP3)-dependent inflammasome is
Tiantian Tang et al.
Nature communications, 8(1), 202-202 (2017-08-06)
The NLRP3 inflammasome can sense different pathogens or danger signals, and has been reported to be involved in the development of many human diseases. Potassium efflux and mitochondrial damage are both reported to mediate NLRP3 inflammasome activation, but the underlying
Wei Zhu et al.
Neuroscience, 343, 77-84 (2016-12-08)
Lipopolysaccharide (LPS) might affect the central nervous system by causing neuroinflammation, which subsequently leads to brain damage and dysfunction. In this study, we evaluated the role of nod-like receptor pyrin domain-containing protein 3 (NLRP3) inflammasome activation in long-term behavioral alterations
Sonal Khare et al.
Nature immunology, 15(4), 343-353 (2014-02-18)
The innate immune system responds to infection and tissue damage by activating cytosolic sensory complexes called 'inflammasomes'. Cytosolic DNA is sensed by AIM2-like receptors (ALRs) during bacterial and viral infections and in autoimmune diseases. Subsequently, recruitment of the inflammasome adaptor
Chromatin dynamics during DSB repair.
Martin Falk,Emilie Lukasova,Barbora Gabrielova,Vladan Ondrej,Stanislav Kozubek
Biochimica et Biophysica Acta null