Merck
F3680
Sigma-Aldrich
10058-F4
≥98% (HPLC), solid
別名:
5-[(4-エチルフェニル)メチレン]-2-チオキソ-4-チアゾリジノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11NOS2
CAS番号:
分子量:
249.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
yellow
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: <2 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCc1ccc(cc1)\C=C2\SC(=S)NC2=O
InChI
1S/C12H11NOS2/c1-2-8-3-5-9(6-4-8)7-10-11(14)13-12(15)16-10/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14,15)/b10-7+
InChI Key
SVXDHPADAXBMFB-JXMROGBWSA-N
アプリケーション
10058-F4は、次の用途で使用されています。
  • 間質細胞を処理するために、c-Myc阻害剤として。
  • 心臓前駆細胞(CPC)の増殖に対するc-Myc阻害の影響を評価するために、c-Myc阻害剤として。
  • T細胞を培養するために、c-Myc阻害剤として。
  • MST1プロモーターであるルシフェラーゼレポーターコンストラクトを調べる目的で、C4-2細胞を処理するために。
生物化学的/生理学的作用
10058-F4は、細胞周期停止とアポトーシスを誘発するc-Myc阻害剤です。10058-F4は細胞透過性チアゾリジノンであり、c-Myc-Max相互作用を特異的に阻害し、c-Myc標的遺伝子発現の転写活性化を防止します。10058-F4は、in vitroin vivoの両方で、c-Myc依存的に腫瘍細胞の増殖を阻害します(c-MycをトランスフェクトしたRat1a線維芽細胞を用いた64 μM)。
特徴および利点
この化合物は、遺伝子制御の研究にとって注目の製品です。こちらをクリックして、特徴のあるより多くの遺伝子制御製品をご覧ください。その他の研究領域の生物活性低分子については、sigma.com/discover-bsmで詳細をお読みください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F3680-IP:
F3680-VAR:
F3680-5MG:
F3680-BULK:
F3680-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Camilla U Persson et al.
Scientific reports, 7(1), 10274-10274 (2017-09-02)
Cultured cancer cells serve as important models for preclinical testing of anti-cancer compounds. However, the optimal conditions for retaining original tumor features during in vitro culturing of cancer cells have not been investigated in detail. Here we show that serum-free
Overexpression of MYC and EZH2 cooperates to epigenetically silence MST1 expression
Kuser-Abali G, et al.
Epigenetics, 9(4), 634-643 (2014)
Hypoxic Stress Decreases c-Myc Protein Stability in Cardiac Progenitor Cells Inducing Quiescence and Compromising Their Proliferative and Vasculogenic Potential
Bellio MA, et al.
Scientific reports, 7(1), 9702-9702 (2017)
cMyc-p53 feedback mechanism regulates the dynamics of T lymphocytes in the immune response
Madapura HS, et al.
Cell Cycle, 15(9), 1267-1275 (2016)
Progesterone induces the expression of lipocalin-2 through Akt-c-Myc pathway during mouse decidualization
Liu YF, et al.
Febs Letters, 590(16), 2594-2602 (2016)
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.