Merck
SML0766
Sigma-Aldrich
GSK343
≥98% (HPLC)
別名:
N-[(1,2-ジヒドロ-6-メチル-2-オキソ-4-プロピル-3-ピリジニル)メチル]-1-(1-メチルエチル)-6-[2-(4-メチル-1-ピペラジニル)-4-ピリジニル]-1H-インダゾール-4-カルボキサミド, N-[(6-メチル-2-オキソ-4-プロピル-1,2-ジヒドロピリジン-3-イル)メチル]-6-[2-(4-メチルピペラジン-1-イル)ピリジン-4-イル]-1-(プロパン-2-イル)-1H-インダゾール-4-カルボキサミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H39N7O2
CAS番号:
分子量:
541.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106514
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
, white to beige to brown
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(CC1)CCN1C2=NC=CC(C3=CC4=C(C=NN4C(C)C)C(C(NCC5=C(CCC)C=C(C)NC5=O)=O)=C3)=C2
InChI
1S/C31H39N7O2/c1-6-7-23-14-21(4)35-31(40)26(23)18-33-30(39)25-15-24(16-28-27(25)19-34-38(28)20(2)3)22-8-9-32-29(17-22)37-12-10-36(5)11-13-37/h8-9,14-17,19-20H,6-7,10-13,18H2,1-5H3,(H,33,39)(H,35,40)
InChI Key
ULNXAWLQFZMIHX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
GSK343は、次の用途で使用されています。
  • 細胞遊走に対するクロマチン凝縮の影響を分析するために、zesteホモログ2エンハンサー(EZH2)の阻害剤として。
  • TC14-3により促進されるPolyandrocarpa misakiensisのミトコンドリア非コーディング領域(NCR)PmNCRレポーター遺伝子発現を抑制するために、ヒストンメチルトランスフェラーゼ阻害剤として。
  • H3K27me3の生成を阻害するために、またはRNAポリメラーゼIIを阻害するために、増殖培地のサプリメントとして。
  • 去勢抵抗性神経内分泌前立腺癌(CRPC-NE)の治療において、EZH2阻害剤として。
生物化学的/生理学的作用
GSK343は、ヒストンH3-リジン27(H3K27)メチルトランスフェラーゼEZH2の強力で特異的な阻害剤です。GSK343はEZH2酵素活性を阻害し、IC50は4 nMです。この化合物は、EZH2対EZH1に対して60倍の選択性を示し、他のヒストンメチルトランスフェラーゼに対して1000倍以上の選択性を示します。H3K27メチル化阻害のIC50は、Structural Genomics Consortium(SGC)(構造ゲノミクスコンソーシアム)ウェブサイト上の< 200 nM in HCC1806 cells. For full characterization details, please visit the GSK343プローブ概要です。
エピジェネティック標的のその他のSGC化学プローブについては、sigma.com/sgcをご覧ください。
特徴および利点
GSK343は、Structural Genomics Consortium(SGC)との提携を通じて入手できるエピジェネティックな化学プローブです。さらに詳しい情報および他のSGCエピジェネティックプローブをご覧になる場合は、sigma.com/SGCにアクセスしてください。
この化合物は、遺伝子制御の研究にとって注目の製品です。こちらをクリックして、特徴のあるより多くの遺伝子制御製品をご覧ください。その他の研究領域の生物活性低分子については、sigma.com/discover-bsmで詳細をお読みください。
その他情報
GSK343は、Chemical Probes Portal(化学プローブポータル)によって専門的にレビューされ、推奨されています。詳細については、Chemical Probes PortalウェブサイトのGSK343プローブの概要をご覧ください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0766-IP:
SML0766-25MG:
SML0766-5MG:
SML0766-VAR:
SML0766-BULK:
SML0766-BULK-CR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 10
1 of 10
Patient derived organoids to model rare prostate cancer phenotypes
Puca L, et al.
Nature Communications, 9(1), 2404-2404 (2018)
Regulatory cis-and trans-elements of mitochondrial D-loop-driven reporter genes in budding tunicates
Kawamura K, et al.
Mitochondrion, 35, 59-69 (2017)
N A Wijetunga et al.
Oncogene, 36(14), 2030-2044 (2016-10-11)
The predisposition of patients with Hepatitis C virus (HCV) infection to hepatocellular carcinoma (HCC) involves components of viral infection, inflammation and time. The development of multifocal, genetically distinct tumours is suggestive of a field defect affecting the entire liver. The
Increased chromatin plasticity supports enhanced metastatic potential of mouse melanoma cells
Maizels Y, et al.
Experimental Cell Research, 357(2), 282-290 (2017)
Zhi-Chang Zhang et al.
Journal of Cancer, 9(1), 71-80 (2018-01-02)
Osteosarcoma (OS), which affects adolescents especially during a growth spurt, has the highest incidence of any primary malignant bone tumour, and a high rate of early metastasis leading to a very poor prognosis. In recent years, non-coding RNAs, especially long
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.