アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(C(C)=NO1)C2=CC=C3C(N=C(CCC4=CC=C(OC)C(Cl)=C4)N3C[C@@H](N5CCOCC5)C)=C2
InChI
1S/C28H33ClN4O3/c1-18(32-11-13-35-14-12-32)17-33-25-8-7-22(28-19(2)31-36-20(28)3)16-24(25)30-27(33)10-6-21-5-9-26(34-4)23(29)15-21/h5,7-9,15-16,18H,6,10-14,17H2,1-4H3/t18-/m0/s1
InChI Key
GEPYBHCJBORHCE-SFHVURJKSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
特徴および利点
その他情報
関連製品
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1133-25MG:
SML1133-5MG:
SML1133-VAR:
SML1133-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.