アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
色
, white to pink to light brown
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCOC1=CC2=C(C3=CC=CC=C3S(=O)(C)=O)C=C(C(C)=O)N2C=C1
InChI
1S/C20H21NO4S/c1-4-11-25-15-9-10-21-18(14(2)22)13-17(19(21)12-15)16-7-5-6-8-20(16)26(3,23)24/h5-10,12-13H,4,11H2,1-3H3
InChI Key
KHWCPNJRJCNVRI-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
特徴および利点
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0768-25MG:
SML0768-5MG:
SML0768-IP:
SML0768-BULK:
SML0768-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.