Merck
U4885
Sigma-Aldrich
UNC0638 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
2-シクロヘキシル-N-(1-イソプロピルピペリジン-4-イル)-6-メトキシ-7-(3-(ピロリジン-1-イル)プロポキシ)キナゾリン-4-アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H47N5O2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
509.73 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
保管条件
protect from light
off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.COc1cc2c(NC3CCN(CC3)C(C)C)nc(nc2cc1OCCCN4CCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C30H47N5O2.H2O/c1-22(2)35-17-12-24(13-18-35)31-30-25-20-27(36-3)28(37-19-9-16-34-14-7-8-15-34)21-26(25)32-29(33-30)23-10-5-4-6-11-23;/h20-24H,4-19H2,1-3H3,(H,31,32,33);1H2
InChI Key
LLJGACAJGYXBTL-UHFFFAOYSA-N
詳細
UNC0638は、抗ゲムシタビン細胞株(PANC-1-R)におけるE-カドヘリンの発現を促進します。
アプリケーション
UNC0638は、C2C12 細胞内のG9a(リジンメチルトランスフェラーゼの1種)の機能発現を妨げる目的で使用されています。H3K9のジメチル化(H3K9me2)レベルを低下させ、毛髪細胞の細胞死を阻害する機能を持つという報告もなされています
UNC0638水和物は以下の応用で使用されています:
  • ヒト血液細胞と細胞核のフラクション化と分離
  • 休止状態にあるヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染細胞株の再活性化の研究
  • G9aとその酵素活性がシスプラチン耐性に及ぼす効果の評価
生物化学的/生理学的作用
UNC0638水和物はヒストンメチルトランスフェラーゼ(HMT)阻害剤です。 UNC0638はG9a(EHMT2)およびGLP(EHMT1)メチルトランスフェラーゼに対する選択性を示し、これらのメチルトランスファーゼはヒストン3のリジン9(H3K9)や、その他の非ヒストン物質のメチル化において触媒として作用します。これらの特性についてさらに詳しくは Structural Genomics Consortium (SGC) ウェブサイトのUNC0638 probe summaryをご覧ください。
エピジェネティック標的に対するその他のSGC化学プローブの詳細につきましては、sigma.com/sgcをご覧ください。
特徴および利点
UNC0638は、Structural Genomics Consortium(SGC)とのパートナーシップにより入手できる化学的なエピジェネティックプローブです。さらに詳しい情報及び他のSGCエピジェネティックプローブをご覧になる場合は、sigma.com/SGCをご確認ください。
この化合物は、遺伝子制御研究に使用するための製品です。その他の主要な遺伝子制御製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の研究分野向け生理活性小分子の詳細については、sigma.com/discover-bsmをご覧ください。
その他情報
UNC0638 は、専門家による審査を受け、Chemical Probes Portalにより推奨されてます。詳細情報については、Chemical Probes PortalのWebサイト(UNC0638 probe summary)をご覧ください。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
U4885-BULK:
U4885-IP:
U4885-25MG:
U4885-VAR:
U4885-5MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
G9a orchestrates PCL3 and KDM7A to promote histone H3K27 methylation
Pan MR, et al.
Scientific Reports, 5, 18709-18709 (2015)
Histone methyltransferase G9a drives chemotherapy resistance by regulating the glutamate-cysteine ligase catalytic subunit in head and neck squamous cell carcinoma
Liu CW, et al.
Molecular Cancer Therapeutics, molcanther-molcan0567 (2017)
Genome-wide mapping of histone H3K9me2 in acute myeloid leukemia reveals large chromosomal domains associated with massive gene silencing and sites of genome instability
Salzberg AC, et al.
PLoS ONE, 12(3), e0173723-e0173723 (2017)
HIV-1 infection of microglial cells in a reconstituted humanized mouse model and identification of compounds that selectively reverse HIV latency
Llewellyn GN, et al.
Journal of Neurovirology, 1-12 (2017)
Belinda Mei Tze Ling et al.
Molecular biology of the cell, 23(24), 4778-4785 (2012-10-23)
Sharp-1, a basic helix-loop-helix transcription factor, is a potent repressor of skeletal muscle differentiation and is dysregulated in muscle pathologies. However, the mechanisms by which it inhibits myogenesis are not fully understood. Here we show that G9a, a lysine methyltransferase
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.