アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to light brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(NCC(N1CCCC1)=O)NC2=CC3=CC=NC=C3C=C2
InChI
1S/C16H18N4O2/c21-15(20-7-1-2-8-20)11-18-16(22)19-14-4-3-13-10-17-6-5-12(13)9-14/h3-6,9-10H,1-2,7-8,11H2,(H2,18,19,22)
InChI Key
DMIDPTCQPIJYFE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
XY1 is the negative control for the active probe, SGC707. To request a sample of the negative control from the SGC, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
特徴および利点
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1242-5MG:
SML1242-BULK:
SML1242-25MG:
SML1242-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.