アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D −63 to −74°, c = 0.5 in dichloromethane
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
オーガナイザー
Johnson & Johnson
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCNC(=O)N(CCCN(C)C)C(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1
InChI
1S/C26H37N5O2/c1-5-11-30-17-19(25(32)31(26(33)27-6-2)13-8-12-29(3)4)14-21-20-9-7-10-22-24(20)18(16-28-22)15-23(21)30/h5,7,9-10,16,19,21,23,28H,1,6,8,11-15,17H2,2-4H3,(H,27,33)/t19-,21-,23-/m1/s1
InChI Key
KORNTPPJEAJQIU-KJXAQDMKSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Lact.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
C0246-10MG:
C0246-VAR:
C0246-BULK:
C0246-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)