SML1209
OICR-9429
≥98% (HPLC)
別名:
6-Oxo-4-trifluoromethyl-1,6-dihydro-pyridine-3-carboxylic acid [4-(4-methyl-piperazin-1-yl)-3′-morpholin-4-ylmethyl-biphenyl-3-yl]-amide
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to light brown
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC1=CN(C(=O)NC1=O)CC#C
InChI
1S/C7H5FN2O2/c1-2-3-10-4-5(8)6(11)9-7(10)12/h1,4H,3H2,(H,9,11,12)
InChI Key
GMCOGJQJFDQZCP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
OICR-0547 is the negative control for the active probe, OICR-9429. To request a sample of the negative control from the SGC, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
特徴および利点
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML1209-BULK:
SML1209-5MG:
SML1209-VAR:
SML1209-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.