SML3680
Macimorelin acetate
≥98% (HPLC)
別名:
2-Amino-N-[(2R)-1-[[(1R)-1-formamido-2-(1H-indol-3-yl)ethyl]amino]-3-1H-indol-3-yl)-1-oxopropan-2-yl]-2-methylpropanamide acetate, 2-Methylalanyl-N-[(1R)-1-(formylamino)-2-(1H-indol-3-yl)ethyl]-D-tryptophanamide acetate, AEZS 130 acetate, AEZS-130 acetate, AEZS130 acetate, ARD 07 acetate, ARD-07 acetate, ARD07 acetate, Aib-DTrp-DgTrp-CHO acetate, EP 1572 acetate, EP-1572 acetate, EP1572 acetate, JMV 1843 acetate, JMV-1843 acetate, JMV1843 acetate, UMV 1843 acetate, UMV-1843 acetate, UMV1843 acetate
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[nH]1c2c(c(c1)C[C@@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)C(N)(C)C)Cc3c4c([nH]c3)cccc4)NC=O)cccc2
InChI
1S/C26H30N6O3/c1-26(2,27)25(35)31-22(11-16-13-28-20-9-5-3-7-18(16)20)24(34)32-23(30-15-33)12-17-14-29-21-10-6-4-8-19(17)21/h3-10,13-15,22-23,28-29H,11-12,27H2,1-2H3,(H,30,33)(H,31,35)(H,32,34)/t22-,23-/m1/s1
生物化学的/生理学的作用
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3680-BULK:
SML3680-VAR:
SML3680-5MG:
SML3680-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)