アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
H2O: 5 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(N1CC3(CCN(CC3)C(=O)[C@H](NC(=O)C([N+H3])(C)C)COCc4ccccc4)c2c1cccc2)C.[S](=O)(=O)([O-])C
InChI
1S/C27H36N4O5S.CH4O3S/c1-26(2,28)25(33)29-22(18-36-17-20-9-5-4-6-10-20)24(32)30-15-13-27(14-16-30)19-31(37(3,34)35)23-12-8-7-11-21(23)27;1-5(2,3)4/h4-12,22H,13-19,28H2,1-3H3,(H,29,33);1H3,(H,2,3,4)/t22-;/m1./s1
InChI Key
DUGMCDWNXXFHDE-VZYDHVRKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0993-VAR:
SML0993-5MG:
SML0993-BULK:
SML0993-IP:
SML0993-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック