アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C(NS(C)(=O)=O)=C1)=CC=C1C2=NN3C(C(NC(OCC)=O)=C2)=NN=C3C
InChI
1S/C17H20N6O4S/c1-5-27-17(24)18-15-9-14(21-23-11(3)19-20-16(15)23)12-7-6-10(2)13(8-12)22-28(4,25)26/h6-9,22H,5H2,1-4H3,(H,18,24)
InChI Key
UYBRROMMFMPJAN-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
特徴および利点
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0992-5MG:
SML0992-VAR:
SML0992-25MG:
SML0992-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.