アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(N=C1)C=C1CCN2C=NC(C3=CN(C)N=C3)=C2C4=CC=C(C#N)C=C4
InChI
1S/C20H19N7/c1-25-12-16(10-23-25)7-8-27-14-22-19(18-11-24-26(2)13-18)20(27)17-5-3-15(9-21)4-6-17/h3-6,10-14H,7-8H2,1-2H3
InChI Key
RRZVGDGTWNQAPW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
特徴および利点
その他情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML1276-25MG:4548173912677
SML1276-VAR:
SML1276-BULK:
SML1276-5MG:4548173912684
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.