安全性情報
04-263
Sigma-Aldrich
抗ユビキチン化タンパク質抗体、クローンFK2
clone FK2, Upstate®, from mouse
別名:
Anti-ubiquitin antibody, FK2 ubiquitin antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
FK2, monoclonal
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
all
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
ユビキチンは他のタンパク質と共有結合するか、遊離状態(アンカーなし)で存在します。共有結合する場合、単量体(モノユビキチン)、ユビキチンのさまざまなLys残基を介して結合した重合体(ポリユビキチン鎖)、またはユビキチンのイニシエーターMetを介して結合した線状重合体(線状ポリユビキチン鎖)のいずれかとして、イソペプチド結合により標的タンパク質に結合します。ポリユビキチン鎖が標的タンパク質に結合した場合、ユビキチンのどのLys残基で結合したかによって異なる機能を示します。Lys-6-結合はDNA修復に関与し、Lys-11-結合はERAD(小胞体関連分解)および細胞周期調節に関与し、Lys-29-結合はリソソーム分解に関与し、Lys-33-結合はキナーゼ修飾に関与し、Lys-48-結合はプロテアソームを介したタンパク質分解に関与し、Lys-63-結合はエンドサイトーシス、DNA損傷反応に関与するとともに、シグナル伝達過程に関与して転写因子NF-κ-Bの活性化を引き起こします。イニシエーターMetによる接着を介して形成された線状重合体鎖は、細胞シグナル伝達を引き起こします。ユビキチンは通常、標的タンパク質のLys残基にコンジュゲートされますが、稀にCysまたはSer残基へのコンジュゲートが見られる場合があります。また、遊離しているポリユビキチン(アンカーのないポリユビキチン)は、タンパク質キナーゼの活性化やシグナル伝達において、特徴的な役割を果たします。類似性:ユビキチンファミリーに属します。3つのユビキチン様ドメインを含みます。
特異性
モノおよびポリユビキチン化タンパク質を認識しますが、遊離ユビキチンは認識しません。
免疫原
ポリユビキチン化リゾチーム。
アプリケーション
この抗ユビキチン化タンパク質抗体、クローンFK2は、ユビキチン化タンパク質の検出において、ELISA、免疫蛍光染色(IF)、免疫沈降(IP)、ウェスタンブロッティング(WB)での使用が文献発表され、検証されています。
研究のカテゴリ
タンパク質輸送
研究のサブカテゴリ
ユビキチンおよびユビキチン代謝
物理的形状
50% グリセロールと 0.09% アジ化ナトリウムを含む PBS(pH 7.4)中の精製免疫グロブリン 100µ L。pH 7.2~7.4 のリン酸緩衝生理食塩水を用いて使用濃度まで希釈。
フォーマット:精製
保管および安定性
-20°Cで出荷日から1年間(最長で12か月間)安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
04-263:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Production and characterization of monoclonal antibodies specific to multi-ubiquitin chains of polyubiquitinated proteins.
Fujimuro, M, et al.
Febs Letters, 349, 173-180 (1994)
Autophagy promotes T-cell survival through degradation of proteins of the cell death machinery.
Kovacs, JR; Li, C; Yang, Q; Li, G; Garcia, IG; Ju, S; Roodman, DG; Windle, JJ; Zhang, X; Lu, B
Cell Death and Differentiation null
Dynamics of ubiquitin conjugation during heat-shock response revealed by using a monoclonal antibody specific to multi-ubiquitin chains
Fujimuro, M, et al
European Journal of Biochemistry, 249, 427-433 (1997)
Sungsu Lim et al.
Nature communications, 4, 2641-2641 (2013-10-19)
Gene expression is an intricate process tightly linked from gene activation to the nuclear export of mRNA. Recent studies have indicated that the proteasome is essential for gene expression regulation. The proteasome regulatory particle binds to the SAGA complex and
Tamar Listovsky et al.
The Journal of cell biology, 203(1), 87-100 (2013-10-09)
The switch from activation of the anaphase-promoting complex/cyclosome (APC/C) by CDC20 to CDH1 during anaphase is crucial for accurate mitosis. APC/C(CDC20) ubiquitinates a limited set of substrates for subsequent degradation, including Cyclin B1 and Securin, whereas APC/C(CDH1) has a broader