Merck
すべての画像(7)
主要文書
安全性情報
05-1308
Sigma-Aldrich
抗ユビキチン抗体、Lys63-特異的、クローンApu3、ウサギモノクローナル
clone Apu3, from rabbit
別名:
Anti-Ubiquitin, Clone Apu3 Anti-Ubiquitin, Lys63-Specific Ubiquitin Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
Apu3, monoclonal
化学種の反応性
rat, human, mouse, rabbit
テクニック
cell based assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UBAP2(55833)
詳細
ジユビキチンタンパク質を使用できます!
ジユビキチン(Lys63-結合型)リコンビナントタンパク質(17-10388
ユビキチン(Ub)のLys63残基を介して結合したポリユビキチン鎖は、シグナル伝達などの非タンパク質分解性機能に関連しています。Lys63結合型ポリUb鎖は、高度に制御された方法でNFκBシグナル伝達の構成要素を結びつけており、遺伝学的なエビデンスから、Lys63結合型Ub鎖がストレス応答とDNA修復に関与していることが示されています。酵母を用いた研究では、Lys63結合型Ub鎖がエンドサイトーシスを刺激することが示唆されています。
対照的に、ユビキチンのLys48残基を介して結合したポリユビキチン鎖は、プロテオソーム分解の標的となるタンパク質と最もよく結合します。
特異性
Lys63結合型ユビキチンを認識します。 Lys48結合型ユビキチンまたは遊離ユビキチンは認識しません。
配列相同性に基づき、幅広い種での交差反応性が予想されています。
免疫原
エピトープ:Lys63ユビキチン化部位
用いた免疫原はLys63結合型ヒトジユビキチンでした。
アプリケーション
免疫沈降:
ウサギモノクローナル抗ユビキチン(Lys-63-特異的)、クローンApu3は、HeLa細胞ライセートから、ユビキチンを含むタンパク質を沈降させました。
免疫組織染色:
大腸がん組織切片のユビキチン(Lys63-特異的)染色は、腫瘍細胞に限定されていました。
フローサイトメトリー:
抗ユビキチンLys63-特異的(#05-1308)(青)およびウサギIgGコントロール(赤)を用いたJurkat細胞のフローサイトメトリー分析。
阻害アッセイ:
抗ユビキチン、Lys63-特異的と、K63-マルチユビキチン鎖のプレインキュベーションは、ウェスタンブロッティングでHeLa細胞ライセートとの結合を阻害しました。
免疫細胞染色:
大腸がん組織切片のユビキチン(Lys63-特異的)染色は、腫瘍細胞に限定されていました。 マウス、ラット、およびウサギ脳切片でも陽性染色が検出されました。
抗ユビキチン抗体、Lys63-特異的、クローンApu3は、ユビキチン検出用の高品質のウサギモノクローナル抗体であり、阻害アッセイ(PIA)、免疫細胞染色(ICC)、免疫沈降(IP)、免疫組織染色(IHC)、およびウェスタンブロッティング(WB)で検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
ユビキチンおよびユビキチン代謝
品質
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000で使用、ウェスタンブロッティングによりLys-63ユビキチン鎖を検出できますが、遊離ユビキチンまたはLys48ポリユビキチン鎖は検出しません。
ターゲットの説明
変動あり
物理的形状
CHOリコンビナント抗体システムで作製した、ウサギFc尾部と融合したヒト化fAbフラグメントから成るプロテインA精製リコンビナントウサギモノクローナル抗体。0.1 Mトリス-グリシン(pH7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウム溶液としてお届けします。
フォーマット:精製
精製プロテインA
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
製品を最大限回収するために、キャップを開ける前に、バイアルを遠心してください。
アナリシスノート
コントロール
Lys63ポリユビキチン鎖
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-1308:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Atypical ubiquitin chains: new molecular signals. 'Protein Modifications: Beyond the Usual Suspects' review series.
Ikeda, Fumiyo and Dikic, Ivan
EMBO Reports, 9, 536-542 (2008)
Gustavo M Silva et al.
Nature structural & molecular biology, 22(2), 116-123 (2015-01-27)
Ubiquitination is a post-translational modification that signals multiple processes, including protein degradation, trafficking and DNA repair. Polyubiquitin accumulates globally during the oxidative stress response, and this has been mainly attributed to increased ubiquitin conjugation and perturbations in protein degradation. Here
CARMA1 controls Th2 cell-specific cytokine expression through regulating JunB and GATA3 transcription factors.
Blonska, M; Joo, D; Zweidler-McKay, PA; Zhao, Q; Lin, X
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Unique insights into maternal mitochondrial inheritance in mice.
Luo, SM; Ge, ZJ; Wang, ZW; Jiang, ZZ; Wang, ZB; Ouyang, YC; Hou, Y; Schatten, H; Sun, QY
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Chiaki Ito et al.
Molecular cell, 52(6), 794-804 (2013-11-26)
Autophagy is a cellular self-catabolic process wherein organelles, macromolecules, and invading microbes are sequestered in autophagosomes that fuse with lysosomes. In this study, we uncover the role of nitric oxide (NO) as a signaling molecule for autophagy induction via its