05-421
Anti-PP2A Antibody, C subunit, clone 1D6
clone 1D6, Upstate®, from mouse
別名:
Replication protein C, protein phosphatase 2 (formerly 2A), catalytic subunit, alpha isoform, protein phosphatase 2, catalytic subunit, alpha isoform, serine/threonine protein phosphatase 2A, catalytic subunit, alpha isoform
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1D6, monoclonal
化学種の反応性
Saccharomyces cerevisiae, bovine, rabbit, rat, Xenopus, mouse, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPP2CA(5515)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞シグナル伝達
ニューロサイエンス
神経伝達物質及び受容体
神経変性疾患
4 µg of a previous lot immunoprecipitated PP2A from 500 µg of A431 RIPA lysate. Note: This antibody has been reported not to block phosphatase activity.
Immunocytochemistry:
5-10 µg/mL of a previous lot of this antibody showed positive immunostaining for PP2A in A431 cells fixed for 10 minutes with 4% paraformaldehyde in PBS.
品質
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected PP2A in human A431 and previously in murine 3T3 RIPA cell lysates.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
05-421:
試験成績書(COA)