アプリケーション
PP2A免疫沈降ホスファターゼアッセイキットを用いて、細胞ライセートから精製したPP2AまたはPP2Aを検出することができます。マラカイトグリーンを利用しており、感度と検出範囲を最適化するためにマッチさせた成分を含んでいます。
品質
細胞ライセートから精製したPP2A(14-111)またはPP2Aの免疫沈降により定期的に評価済み。 活性はホスホペプチド(K-R-pT-I-R-R)の脱リン酸化によって評価しています。
その他情報
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C