Merck
P2645
Sigma-Aldrich
プロテインキナーゼ A 触媒サブユニット ウシ心臓由来
≥9 units/μg protein (cyclic-AMP is not required for this activity), lyophilized (white powder to sticky mass to hard pellet)
別名:
PKA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.32
形状
lyophilized (white powder to sticky mass to hard pellet)
品質水準
比活性
≥9 units/μg protein (cyclic-AMP is not required for this activity)
分子量
40,862 Da
保管温度
−20°C
詳細
プロテインキナーゼA酵素は、触媒サブユニットおよび調節サブユニットの2つで構成されています。触媒サブユニットは、cAMPの存在下でモノマーとして存在し、分子量は40,862 Daです。
アプリケーション
ウシ心臓由来プロテインキナーゼA(PKA)触媒サブユニットは以下の用途に使用されています
  • PKAを介したIRK1(内向き整流K+)チャネルの阻害の研究
  • in Vitro PKAリン酸化アッセイ
  • in Vitro アフィニティ結合アッセイ
  • 機能的に活性を有する運動ニューロンの吸気駆動電流に対するPKAの効果の研究
生物化学的/生理学的作用
プロテインキナーゼAは、ATPから様々なタンパク質に存在するトレオニンまたはセリン残基への末端リン酸の移動を触媒します。このタンパク質は、触媒サブユニットと調節サブユニットが結合しているcAMPの非存在下では不活性です。調節サブユニットは、cAMPの存在下でcAMPに結合し、触媒サブユニットを放出します。
プロテインキナーゼA(PKA)は、ヘッジホッグシグナル伝達を制御し、細胞の増殖および運命特定に関与します。いくつかの神経伝達物質受容体、転写因子およびさまざまな細胞内シグナル伝達経路の構成要素をリン酸化します。
包装
容量は、リン酸化unitを基準にしています。
単位の定義
1単位は、pH 6.5、30°Cで1分間に1.0 pmolのリン酸をATPから、加水分解され一部脱リン酸化されたカゼインに転移させる量です(ADPの産生量を測定することにより決定)。
物理的形状
凍結乾燥粉末(安定化剤としてショ糖およびリン酸バッファー塩を含有)。
調製ノート
プロテインキナ-ゼA (P5511)から調製しています。
免責事項
Please note that the pack size has been changed to align with the unit definition, while the number of phosphorylating units remain the same as before.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P2645-1000UN-PW:
P2645-12.5KU:
P2645-500UN:
P2645-1000UN:
P2645-400UN:
P2645-PH:
P2645-400UN-PW:
P2645-2.5KU:
P2645-1KU:
P2645-BULK:
P2645-100UN:
P2645-250UN:
P2645-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Regions of the Escherichia coli primary sigma factor sigma70 that are involved in interaction with RNA polymerase core enzyme.
Nagai, et al.
Genes Cells, 2, 725-734 (2019)
Protein kinase A activity and Hedgehog signaling pathway
Vitamins & Hormones, 88, 273-291 (2012)
Petr G Vikhorev et al.
Cardiovascular research (2020-11-03)
Dilated cardiomyopathy (DCM) is associated with mutations in many genes encoding sarcomere proteins. Truncating mutations in the titin gene TTN are the most frequent. Proteomic and functional characterisations are required to elucidate the origin of the disease and the pathogenic
J A Byun et al.
Science advances, 6(25), eabb1250-eabb1250 (2020-07-01)
The functional response of a signaling system to an allosteric stimulus often depends on subcellular conditions, a phenomenon known as pluripotent allostery. For example, a single allosteric modulator, Rp-cAMPS, of the prototypical protein kinase A (PKA) switches from antagonist to
E Wischmeyer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 93(12), 5819-5823 (1996-06-11)
Strongly rectifying IRK-type inwardly rectifying K+ channels are involved in the control of neuronal excitability in the mammalian brain. Whole-cell patch-clamp experiments show that cloned rat IRK1 (Kir 2.1) channels, when heterologously expressed in mammalian COS-7 cells, are inhibited following