アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
溶解性
H2O: 20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Cl.CC1CNCCN1S(=O)(=O)c2cccc3cnccc23
InChI
1S/C14H17N3O2S.2ClH/c1-11-9-16-7-8-17(11)20(18,19)14-4-2-3-12-10-15-6-5-13(12)14;;/h2-6,10-11,16H,7-9H2,1H3;2*1H
InChI Key
OARGPFMFRLLKPF-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PRKCA(5578) , PRKCB(5579) , PRKCD(5580) , PRKCE(5581) , PRKCG(5582) , PRKCH(5583) , PRKCI(5584)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I7016-VAR:
I7016-BULK:
I7016-5MG:
I7016-100MG:
I7016-25MG:
試験成績書(COA)