抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 55 kDa
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using protease-digested, human lymph node sections
immunoprecipitation (IP): 50 μg using whole lysate of NIH3T3 cells
microarray: suitable
western blot: 1:20,000 using nuclear extract from human HeLa cells
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HDAC2(3066)
mouse ... Hdac2(15182)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- in immunoblotting and dot blot
- in immunoprecipitation
- in immunohistochemistry
- in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- in western blotting
- in chromatin immunoprecipitation(ChiP)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Jan Code
H3159-.2ML:
H3159-BULK:
H3159-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)