クローン
HDAC2-62, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~55 kDa
化学種の反応性
human, chicken, bovine, canine, rat, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extracts from NIH3T3 cells
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HDAC2(3066)
mouse ... Hdac2(15182)
rat ... Hdac2(84577)
詳細
特異性
アプリケーション
- co-immunoprecipitation
- chromatin immunoprecipitation (ChIP)
- western blot
- immunohistochemistry
- enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
H2663-BULK:
H2663-25UL:
H2663-200UL:
H2663-VAR:
H2663-100UL:
試験成績書(COA)