分子量
antigen 165 kDa
化学種の反応性
human, mouse, rat
テクニック
immunoprecipitation (IP): 4 μg using 0.5 mg of a 3T3/A31 RIPA lysate
western blot: 0.5-2 μg/mL using RIPA lysates of 3T3/A31 mouse fibroblasts
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IRS1(3667)
mouse ... Irs1(16367)
rat ... Irs1(25467)
関連するカテゴリー
詳細
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
I7153-.1MG-PW:
I7153-BULK:
I7153-VAR:
I7153-.1MG:
試験成績書(COA)