安全性情報
06-248
Sigma-Aldrich
抗IRS1抗体
Upstate®, from rabbit
別名:
Anti-IRS1, IRS1 Detection Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IP
WB
化学種の反応性:
human, mouse, rat
テクニック:
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
229
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IRS1(3667)
詳細
インスリン受容体基質(IRS)分子は、インスリンシグナル伝達の重要なメディエーターであり、増殖、生存、代謝などの基本的な細胞機能の維持において中心的役割を果たしています。インスリン受容体とSrcホモロジー2(SH2)ドメインを含む細胞内シグナル伝達分子の複雑なネットワークの、ドッキングタンパク質として機能します。組織分布、細胞内局在、発達時の発現、インスリン受容体への結合、SH2ドメイン含有タンパク質との相互作用が異なる、このファミリーの4つのメンバー(IRS-1、IRS-2、IRS-3、IRS-4)が確認されています。マウスのIRS遺伝子を標的破壊した結果から、これらの関連分子の機能の違いに関する重要な手がかりが得られており、in vivoで異なる特定の役割を果たすことが示唆されています。得られたデータは、グルコース産生(肝臓)、グルコース取り込み(骨格筋および脂肪組織)、およびインスリン産生(膵臓β細胞)を担う組織において、IRS-1とIRS-2が機能的に相互交換可能ではないという見解と一致しています。事実、IRS-1は骨格筋において主要な役割を果たすと考えられているのに対し、IRS-2は肝臓のインスリン作用ならびに膵臓β細胞の発生と生存を調節すると考えられています。対照的に、IRS-3およびIRS-4遺伝子は、IRSシグナル伝達系において重複した役割を果たしていると考えられています。肥満や2型糖尿病などのインスリン抵抗性状態では、筋IRS-1発現異常と機能異常が報告されています。
特異性
IRS1、Mr 160-185kDaを認識します。
免疫原
ラット肝臓IRS1のカルボキシ末端14アミノ酸ペプチド([C]YASINFQKQPEDRQ)
アプリケーション
抗IRS1抗体は、 IP、WB用のIRS1に対する抗体です。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
インスリン/エネルギーシグナル伝達
品質
NIH3T3細胞ライセートのウェスタンブロットで常に評価されています。
ターゲットの説明
165 kDa
物理的形状
0.2 M Tris-グリシン、pH 7.4、0.15 M NaCl、0.1 mM EDTA、5 mg/mL BSA、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製ウサギIgG。
免疫アフィニティ精製
保管および安定性
出荷日から1年間、-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないため、分注してください。製品の回収率を最大化するため、解凍した後キャップを開ける前に、元のバイアルを遠心してください。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ抗原コントロール:カタログ番号:12-305、3T3/A31ライセート。2-メルカプトエタノール2.5 μL/ライセート100 μLを加え、5分間煮沸して調製液を還元します。ミニゲルに、1レーンあたり還元ライセート20 μgをロードしてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
06-248:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Susan M Farabaugh et al.
Cell communication and signaling : CCS, 14(1), 25-25 (2016-10-22)
ErbB2 Receptor Tyrosine Kinase 2 (ErbB2, HER2/Neu) is amplified in breast cancer and associated with poor prognosis. Growing evidence suggests interplay between ErbB2 and insulin-like growth factor (IGF) signaling. For example, ErbB2 inhibitors can block IGF-induced signaling while, conversely, IGF1R
F Peruzzi et al.
The Journal of biological chemistry, 276(28), 25990-25996 (2001-05-16)
The type 1 insulin-like growth factor receptor (IGF-IR) sends a strong anti-apoptotic signal by at least three different pathways. By using mutants of the IGF-IR, we showed that one of the pathways depends on residues of the IGF-IR (serines 1280--1283)
B Valentinis et al.
The Journal of biological chemistry, 274(18), 12423-12430 (1999-04-23)
The type 1 insulin-like growth factor receptor (IGF-IR) plays an important role in the growth of cells both in vivo and in vitro. The IGF-IR is also capable of inducing differentiation in a number of cell types, raising the question
G Sweeney et al.
The Journal of biological chemistry, 274(15), 10071-10078 (1999-04-03)
The precise mechanisms underlying insulin-stimulated glucose transport still require investigation. Here we assessed the effect of SB203580, an inhibitor of the p38 MAP kinase family, on insulin-stimulated glucose transport in 3T3-L1 adipocytes and L6 myotubes. We found that SB203580, but
Bhavna Chawla et al.
The Journal of biological chemistry, 292(8), 3273-3289 (2017-01-14)
Insulin binds to the insulin receptor (IR) and induces tyrosine phosphorylation of the receptor and insulin receptor substrate-1 (IRS-1), leading to activation of the PKB/Akt and MAPK/ERK pathways. IQGAP1 is a scaffold protein that interacts with multiple binding partners and