製品名
インスリン様増殖因子-II ヒト, IGF-II, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
フォーム
lyophilized powder
有効性
≤2.0 ng/mL ED50
品質
endotoxin tested
分子量
7.5 kDa
包装
pkg of 5X50 μg
pkg of 50 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
≤0.1 EU/μg
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IGF2(3481)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
IGF-IIは、増殖促進活性(MSA)としても知られており、IGF-Iとほぼ同等な生物活性を示します。IGF-IIの発現は、胎生組織で最も高く、全体の成長や発達に重要な働きをしていると考えられています。出生後は多様な組織においてIGF-IIの発現量は大きく減少します。IGF-IIは一部の腫瘍でも産生されます。IGF-IIは、IGF-II受容体(IGF-IIR)、IGF-IRと結合し、そしてインスリン受容体(IR)とは弱く結合します。成体組織におけるIGF-IIの生体活性は、ほとんどすべてがIGF-IRとの相互作用に起因します。しかし、胚形成段階では、IGF-IIRおよびIRいずれの役割も正常な増殖の促進にとって重要であると考えられます。
物理的形状
凍結乾燥品(0.2 μmフィルタ-濾過済み, 100 mM 酢酸含有)
アナリシスノート
生物活性はヒトMCF-7細胞株の無血清細胞増殖アッセイで測定しています。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I2526-5X50UG:
I2526-50UG:
I2526-VAR:
I2526-BULK:
I2526-50UG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Scientific reports, 7(1), 78-78 (2017-03-03)
Insulin-like growth factors (IGFs) regulate diverse processes including energy metabolism, cell proliferation and embryonic development. They activate the IGF signaling pathway via binding to cell surface receptors. Here we report an essential role of IGF2 in maintaining the pluripotency of
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1755, 49-64 (2018-04-20)
In mammals, many aspects of metabolic, physiological, and behavioral processes are regulated by endogenous circadian clocks. Oscillators of different tissue types share a common molecular mechanism at the cellular and molecular level which underlies the rhythmic expression of genes. Individual
Journal of molecular medicine (Berlin, Germany), 95(1), 109-117 (2016-08-29)
We have demonstrated that the signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) protects from cholestatic liver injury. Specific ablation of STAT3 in hepatocytes and cholangiocytes (STAT3∆hc) aggravated liver damage and fibrosis in the Mdr2-/- (multidrug resistance 2) mouse model
Frontiers in oncology, 11, 645732-645732 (2021-07-23)
There are only a few experimental studies which have investigated effects of glucose alone, and glucose in combination with insulin/insulin-like growth factors (IGF) on the growth of colon cancer. In the present study, we studied in vitro in human colorectal
Cells, 10(6) (2021-06-03)
Calcification is a prominent feature of late-stage atherosclerosis, but the mechanisms driving this process are unclear. Using a biobank of carotid endarterectomies, we recently showed that Proteoglycan 4 (PRG4) is a key molecular signature of calcified plaques, expressed in smooth
資料
Insulin-like Growth Factors (IGF)