リコンビナント
expressed in NSO cells
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
有効性
0.01-0.25 μg/mL
分子量
29 kDa
包装
pkg of 25 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IGFBP3(3486)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
I5278-VAR:
I5278-25UG-PW:
I5278-BULK:
I5278-25UG:
試験成績書(COA)