product name
Insulin-like Growth Factor-II マウス由来, IGF-II, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
>97% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
品質
endotoxin tested
分子量
~7.4 kDa
包装
pkg of 5X50 μg
pkg of 50 μg
不純物
<1.0EUper1mg (LAL test)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... IGF2(16002) , Igf2(16002)
詳細
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I8904-50UG:
I8904-50UG-PW:
I8904-BULK:
I8904-5X50UG:
I8904-VAR:
試験成績書(COA)
資料
Insulin-like Growth Factors (IGF)