Merck
I8779
Sigma-Aldrich
インスリン様成長因子-I マウス由来
≥98% (SDS-PAGE & HPLC), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
IGF-I
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
インスリン様成長因子-I マウス由来, IGF-I, recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE and HPLC)
形状
lyophilized powder
品質
endotoxin tested
分子量
predicted mol wt ~7.6 kDa
包装
glass bottle of 50 μg (in glass insert)
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 ng/mg (LAL test)
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IGF1(3479)
mouse ... Igf1(16000)
詳細
インスリン様増殖因子I(IGF-I)は、インスリン様増殖因子(IGF。MIM 147440参照)ファミリーに属する神経伝達分子です。IGF-Iはソマトメジンとも呼ばれます。発生中の胚のIGF-Iは、主として間葉系由来細胞に発現します。
アプリケーション
マウス由来のインスリン様増殖因子-Iは、次の用途で使用されています。
  • 増殖因子カクテルの調製に。
  • マウス胚線維芽細胞培養培地のサプリメントとして。
  • 筋管に対するAngelica sinensisの作用を研究するために、陽性コントロールとなる培地のサプリメントとして。
生物化学的/生理学的作用
インスリン様増殖因子I(IGF-I)は、細胞のエネルギー代謝において、また成長と発生、特に出生前成長において重要な役割を果たします。
IGF-Iは、下垂体成長ホルモン(GH)が制御するプロセスで肝臓から循環中に分泌されることから、GHの成長促進活性を媒介します。出生後、大部分の肝外組織でIGF-I発現は低減し、IGF-Iの肝臓発現はGHが制御するようになります。肝外でのIGF-I発現は、組織ごとに異なった制御を受けます。例えば、ゴナドトロピンと性ステロイドは生殖系内のIGF-I発現を制御し、副甲状腺ホルモンと性ステロイドは骨中のIGF-I発現を制御します。IGF-Iはいくつかのヒト腫瘍で産生されます。IGF-Iは、線維芽細胞、骨芽細胞、平滑筋細胞、胎児脳細胞、神経膠細胞、赤芽球前駆細胞を含むさまざまな細胞の分裂を促進します。IGF-IはIGF-I受容体(IGF-IR)を介してのみ作用します。IGF-Iは内皮細胞遊走を誘発し、血管新生制御に関与します。
強力な分裂促進増殖因子で、生後の成長ホルモンの成長促進作用に関与します。マウスIGF-ⅠとヒトIGF-Ⅰの配列同一性は97%です。
物理的形状
凍結乾燥品(0.2 μmフィルタ-濾過済みPBS)
アナリシスノート
生物活性は、ヒト乳癌細胞株MCF-7を用いた無血清細胞増殖アッセイで測定しました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
I8779-50UG:
I8779-BULK:
I8779-5X50UG:
I8779-VAR:
I8779-50UG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Angelica Sinensis promotes myotube hypertrophy through the PI3K/Akt/mTOR pathway
Yeh TS, et al.
BMC Complementary and Alternative Medicine, 14(1), 144-144 (2014)
Early tissue patterning recreated by mouse embryonic fibroblasts in a three-dimensional environment
Tissue Engineering: Part A, 15(1), 45-54 (2008)
Simone Frisari et al.
International journal of molecular sciences, 23(3) (2022-02-16)
FOXG1 is an ancient transcription factor gene mastering telencephalic development. A number of distinct structural FOXG1 mutations lead to the "FOXG1 syndrome", a complex and heterogeneous neuropathological entity, for which no cure is presently available. Reconstruction of primary neurodevelopmental/physiological anomalies
Julie Chenal et al.
The European journal of neuroscience, 27(1), 53-65 (2007-12-21)
MCT2 is the main neuronal monocarboxylate transporter essential for facilitating lactate and ketone body utilization as energy substrates. Our study reveals that treatment of cultured cortical neurons with insulin and IGF-1 led to a striking enhancement of MCT2 immunoreactivity in
Zhe Yang et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 14(24), 3820-3829 (2015-07-16)
Islet-1 (ISL-1), a LIM-homeodomain transcription factor, has been recently found to be essential for promoting postnatal pancreatic islet proliferation. However, the detailed mechanism has not yet been elucidated. In the present study, we investigated the mechanism by which ISL-1 promotes
資料
Insulin-like Growth Factors (IGF)