クローン
6H5-3, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
GenBankアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TCF7L2(6934)
詳細
TCF4(別名:TCF7L2)は発生中に広く発現しています。遺伝子標的研究により、小腸の陰窩幹細胞の維持に必要であることが示されました。TCF4には多くの異なるスプライシングアイソフォームがあり、組織やステージの異なるがんにおいて発現が異なります。また、TCF4遺伝子の変異が2型糖尿病のリスク上昇をもたらすという研究もあります。
特異性
この抗体はTCF-4を認識します。
免疫原
ヒトTCF-4のアミノ酸31~331
アプリケーション
免疫細胞染色/免疫組織染色:
4%パラホルムアルデヒド/PBS固定細胞でのTCF-4の免疫染色陽性が報告されています(Amir, A. L., 2003)。
免疫沈降:
SW620全細胞ライセートからTCF-4をβ-カテニンとの複合体として免疫沈降できたことが報告されています(Persad, S., 2001)。
スーパーシフト分析:
電気泳動移動度シフト解析(EMSA)で、TCF-4とDNAの複合体をスーパーシフトさせることが報告されています(Amir, A. L., 2003)。
4%パラホルムアルデヒド/PBS固定細胞でのTCF-4の免疫染色陽性が報告されています(Amir, A. L., 2003)。
免疫沈降:
SW620全細胞ライセートからTCF-4をβ-カテニンとの複合体として免疫沈降できたことが報告されています(Persad, S., 2001)。
スーパーシフト分析:
電気泳動移動度シフト解析(EMSA)で、TCF-4とDNAの複合体をスーパーシフトさせることが報告されています(Amir, A. L., 2003)。
抗TCF-4抗体クローン6H5-3(マウスモノクローナル抗体)を使用したTCF-4(別名:免疫グロブリン転写因子2、SL3-3エンハンサー因子2)の検出において、EMSA、ICC、IHC、IP、WBで検証されています。
品質
トランスフェクトしたTCF-4を発現するCos-1細胞のRIPAライセートにおけるウェスタンブロッティングで日常的に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
0.5~2 μg/mLで使用、トランスフェクトしたTCF-4を発現するCos-1細胞のRIPAライセート中のTCF-4を検出できます(カタログ番号:21-174)。
ウェスタンブロッティング:
0.5~2 μg/mLで使用、トランスフェクトしたTCF-4を発現するCos-1細胞のRIPAライセート中のTCF-4を検出できます(カタログ番号:21-174)。
ターゲットの説明
66 kDa
関連事項
先発品:04-1080
物理的形状
フォーマット:精製
精製マウスモノクローナルIgG2抗体、0.07 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+0.105 M NaCl溶液、0.035%アジ化ナトリウム、30%グリセロール含有
アナリシスノート
コントロール
DLD1(ヒト大腸腺がん)細胞、Cos-1細胞またはHCT116(ヒト大腸がん)細胞。
DLD1(ヒト大腸腺がん)細胞、Cos-1細胞またはHCT116(ヒト大腸がん)細胞。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
05-511:
試験成績書(COA)
Disease-associated loci are significantly over-represented among genes bound by transcription factor 7-like 2 (TCF7L2) in vivo.
Diabetologia null
Differential activity of Wnt/beta-catenin signaling in the embryonic mouse thalamus.
Developmental Dynamics null
Plakoglobin (gamma-catenin) has TCF/LEF family-dependent transcriptional activity in beta-catenin-deficient cell line.
Oncogene null
Control of TCF-4 expression by VDR and vitamin D in the mouse mammary gland and colorectal cancer cell lines.
Testing null
The Journal of biological chemistry, 276(48), 45113-45119 (2001-09-27)
Activation of beta-catenin/T cell factor (TCF) transcription as a result of mutations in the adenomatous polyposis coli (APC) and/or beta-catenin genes occurs in the majority of colon tumors. An increasing number of genes, including c-myc and cyclin D1, have been