安全性情報
05-599
Sigma-Aldrich
抗E1A(Ad2/Ad5)抗体 クローンM73
clone M73, Upstate®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
M73, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
3つのアデノウイルス(Ad)2および5 E1A遺伝子産物
免疫原
大腸菌から分離されたtrpE-Ad2 E1A融合タンパク質
アプリケーション
抗E1A(Ad2/Ad5)抗体 クローンM73(マウスモノクローナル抗体)を用いて、E1A(Ad2/Ad5)を検出します。この抗体はIP、WB、ICCで機能することが示されています。
研究のカテゴリ
エピジェネティクスおよび核機能
研究のサブカテゴリ
転写因子
品質
HEK293細胞のRIPAライセートを用いたイムノブロッティングにより日常的に評価済み。
ターゲットの説明
36~50 kDa
物理的形状
0.05 Mリン酸ナトリウム(pH 7.4)、0.1%アジ化ナトリウム、0.2%ゼラチン
フォーマット:精製品
プロテインAクロマトグラフィー
保管および安定性
4℃で1年間
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
05-599:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David F Bodenstein et al.
Stem cell research & therapy, 14(1), 202-202 (2023-08-15)
Mitochondrial dysfunction is involved in several diseases ranging from genetic mitochondrial disorders to chronic metabolic diseases. An emerging approach to potentially treat mitochondrial dysfunction is the transplantation of autologous live mitochondria to promote cell regeneration. We tested the differential filtration-based
Vibhu Prasad et al.
ACS infectious diseases, 3(6), 398-405 (2017-04-25)
Human adenoviruses (HAdVs) infect respiratory, gastrointestinal, and urinary tracts and give rise to eye infections and epidemic keratoconjunctivitis (EKC). They persist in lymphoid tissue and cause morbidity and mortality in immunocompromised people. Treatments with significant postexposure efficacy are not available.
Positive and negative effects of adenovirus type 5 helper functions on adeno-associated virus type 5 (AAV5) protein accumulation govern AAV5 virus production.
Nayak, R; Pintel, DJ
Journal of virology null
Tamara Nowling et al.
The Journal of biological chemistry, 278(16), 13696-13705 (2002-12-19)
Distal enhancers commonly regulate gene expression. However, the mechanisms of transcriptional mediation by distal enhancers remain largely unknown. To better understand distal enhancer-mediated transcription, we examined the regulation of the FGF-4 gene. The FGF-4 gene is regulated during early development
Inhibition of tumorigenicity of cervical cancer cells in nude mice by HPV E6-E7 anti-sense RNA.
M von Knebel Doeberitz,C Rittmuller,H zur Hausen,M Durst
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer null