06-1115
Anti-Interleukin-18 (IL-18) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
interleukin 18 (interferon-gamma-inducing factor), IL-1 gamma, IFN-gamma-inducing factor, iboctadekin, interleukin-18, Interleukin-1 gamma, Iboctadekin, Interferon gamma-inducing factor
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IL18(3606)
詳細
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
サイトカイン及びサイトカイン受容体
Immunohistochemistry Analysis: A 1:600 dilution from a previous lot detected IL-18 in normal human spleen tissue.
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IL-18 in 10 µg of human tonsil tissue lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Human tonsil tissue lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
06-1115:
試験成績書(COA)