Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
06-868
Sigma-Aldrich
Anti-GABAA Receptor α1 Antibody
Upstate®, from rabbit
別名:
Gamma-amino butyric acid receptor subunit alpha-1, GABA(A) receptor subunit alpha-1, gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IHC
IP
WB
化学種の反応性:
mouse, rat
テクニック:
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
citations:
67
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, rat
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
神経伝達物質GABA(gamma-aminobutyric acid)は、シナプシス前およびシナプシス後両方の細胞膜内の特定の膜貫通受容体と結合します。3種類のGABA受容体の一般クラスが知られています:GABAAとGABAC(イオンチャンネル型)受容体およびGABAB(代謝調節型)受容体。GABAA(gamma-Aminobutyric Acid type A)受容体は、リガンド開口塩素チャンネルとして機能する多タンパク質複合体です。これらの受容体はヘテロオリゴマーであり、現在6種類のサブユニット(a、b、g、d、e、およびr)が知られています。αサブユニットには少なくとも6つの異なるアイソフォームがあり、受容体サブユニットの発現は、発生中ではばらつきがあります。小脳抑制性シナプスのシナプス後受容体におけるα1サブユニットアセンブリの増加は、生後発達中に観察される速い抑制性シナプス電流の原因です。また、α1含有GABAA受容体は、アルコールの強化特性を制御する際に重要であり、α1サブユニットの発現は、アルコールへの慢性曝露後に増加するため、アルコール依存症の治療標的候補となります。
特異性
この抗体は、GABAA受容体α1のトポロジカルドメインを認識します。
その他の相同性:ヒト(94%配列相同性)。
免疫原
エピトープ:トポロジカルドメイン
ラットGABAA受容体α1のトポロジカルドメインに相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
この抗GABAA受容体α1抗体は、GABAA受容体α1の検出に関して、IH、IP、WBでの使用が検証済みです。
免疫組織染色:希釈倍率1:500で使用、ラット海馬組織においてGABAA受容体α1を検出できます。
免疫沈降:5 µLで使用、ラット脳標本RIPAライセートにおいてGABAA受容体α1を免疫沈降できます。
研究のカテゴリ
神経科学
研究サブカテゴリー
神経伝達物質・受容体&
品質
ラット脳ミクロソーム標本組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:10,000で使用、10 µgのラット脳ミクロソーム標本組織ライセートにおいてGABAA受容体α1を認識できます。
ターゲットの説明
約51 kDa、実測
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
ラット脳ミクロソーム標本組織ライセート。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
06-868:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Segregation of different GABAA receptors to synaptic and extrasynaptic membranes of cerebellar granule cells.
Nusser, Z, et al.
The Journal of Neuroscience, 18, 1693-1703 (1998)
Garrett G Gross et al.
Nature methods, 13(8), 673-678 (2016-06-09)
Although neuronal activity can be modulated using a variety of techniques, there are currently few methods for controlling neuronal connectivity. We introduce a tool (GFE3) that mediates the fast, specific and reversible elimination of inhibitory synaptic inputs onto genetically determined
Shiyong Huang et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 35(48), 15916-15920 (2015-12-04)
Tonic inhibition mediated by extrasynaptic GABA(A) receptors (GABARs) sensing ambient levels of GABA can profoundly alter the membrane input resistance to affect cellular excitability. Therefore, regulation of tonic inhibition is an attractive mechanism to control the levels of cortical firing.
C P Miralles et al.
The Journal of comparative neurology, 413(4), 535-548 (1999-09-25)
A novel anti-beta(3) subunit-specific GABA(A) receptor (GABA(A)R) antibody has been prepared by immunizing a rabbit with a bacterial fusion protein of the large intracellular loop of the beta(3) subunit. The antiserum immunoprecipitated the solubilized GABA(A) receptor. The anti-beta(3) antibody was
Characterization with antibodies of the gamma-aminobutyric acidA/benzodiazepine receptor complex during development of the rat brain.
Vitorica, J, et al.
Journal of Neurochemistry, 54, 187-194 (1990)