安全性情報
07-1464
Sigma-Aldrich
抗Rac1抗体
from rabbit
別名:
Ras-related C3 Botulinum Toxin Substrate 1, p21-Rac1, Ras-like Protein TC25
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAC1(5879)
詳細
Racは低分子GTP結合タンパク質のRhoファミリーのメンバーであり、細胞骨格アクチンの構築や形質転換に関与しています。Racはcdc42の下流で、あるいはRasシグナル伝達によって独立的に活性化され、次にRacがRhoを刺激します。Racの活性化により葉状仮足が形成されるのに対して、cdc42は糸状仮足の形成を刺激し、Rhoはアクチンストレスファイバーの形成を刺激します。Rac経路のエフェクターは、NADPHオキシダーゼやSAPK1/JNKファミリーのキナーゼなどです。後者の経路は、Racの直接的な標的であるPAKキナーゼによって活性化されます。
特異性
Rac1を認識しますが、Cdc42とは交差反応しません。Rac1は、低分子GTPアーゼのRhoファミリーのメンバーです。 低分子GTPアーゼは、GDP結合(不活性)状態とGTP結合(活性)状態を交互に繰り返すことによって、さまざまな生物学的応答経路を調節する分子スイッチとして作用します。 Racは、アクチンの重合を調節して葉状仮足を形成します。
免疫原
ヒトRac1のアミノ酸130-141(KEKKLTPITYPQ-C)に相当する合成ペプチド。
アプリケーション
抗Rac1抗体は、WB用のRac1に対する抗体です。
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
細胞骨格シグナル伝達
品質
L6ライセートのウェスタンブロットで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、10 μgのL6ライセート中のRAC1を検出できます。
ターゲットの説明
21 kDa
関連事項
代替品:AB4202
物理的形状
0.15 M NaCl、pH 7.6、保存剤としての0.1%アジ化ナトリウムを含む0.02 M PBS中の精製ウサギポリクローナルIgG
フォーマット:精製
プロテインA精製
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長6か月、2~8°Cで安定です。
アナリシスノート
コントロール
イムノブロット/免疫沈降:L6細胞ライセートまたはラット脳ミクロソームタンパク質標本
免疫組織染色:ラット脳切片
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
07-1464:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Joon-Il Jun et al.
Nature cell biology, 12(7), 676-685 (2010-06-08)
Cellular senescence is a recognized mechanism of tumour suppression; however, its contribution to other pathologies is not well understood. We show that the matricellular protein CCN1 (also known as CYR61; cysteine-rich protein 61), which is dynamically expressed at sites of
Jeffrey M Hord et al.
Experimental gerontology, 83, 148-157 (2016-08-19)
Age-related loss of skeletal muscle mass and function, referred to as sarcopenia, is mitigated by lifelong calorie restriction as well as exercise. In aged skeletal muscle fibers there is compromised integrity of the cell membrane that may contribute to sarcopenia.
D Araiza-Olivera et al.
Oncogene, 37(7), 944-952 (2017-10-24)
Activating mutations in the RAC1 gene have recently been discovered as driver events in malignant melanoma. Expression of this gene is associated with melanocyte proliferation, and melanoma cells bearing this mutation are insensitive to BRAF inhibitors such as vemurafenib and
Nicolas Bery et al.
Cell chemical biology, 26(11), 1544-1558 (2019-09-17)
The selective downregulation of activated intracellular proteins is a key challenge in cell biology. RHO small GTPases switch between a guanosine diphosphate (GDP)-bound and a guanosine triphosphate (GTP)-bound state that drives downstream signaling. At present, no tool is available to
Jeffrey M Hord et al.
Physiological reports, 9(1), e14606-e14606 (2021-01-06)
Reduced mechanical loading results in atrophy of skeletal muscle fibers. Increased reactive oxygen species (ROS) are causal in sarcolemmal dislocation of nNOS and FoxO3a activation. The Nox2 isoform of NADPH oxidase and mitochondria release ROS during disuse in skeletal muscle.