安全性情報
07-2268
Sigma-Aldrich
抗リン酸化TBC1D1抗体(Ser237)
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
TBC1 domain family member 1, TBC1 (tre-2/USP6, BUB2, cdc16) domain family, member 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
ox (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer237)
遺伝子情報
human ... TBC1D1(23216)
詳細
TBC1D1は、180~220個のアミノ酸からなるtbcボックスモチーフを持つタンパク質ファミリーの最初のメンバーであり、細胞の成長と分化に関係している可能性があります。TBC1D1の成分は、インスリンを介したGlut4転位の既知の調節因子と同じ機能をもち、ヒトの重度の肥満において役割を果たしている可能性があります。運動の数時間後のインスリン非依存的なグルコース輸送の増加は、TBC1D1のリン酸化に起因しています。TBC1D1のR125W変異は、骨格筋のグルコース輸送を減少させると考えられていますが、この種の変異に関連する肥満症の主な原因である可能性があります。
特異性
この抗体は、Ser237でリン酸化されたTBC1D1を認識します。
免疫原
Ser1127でリン酸化されたヒトTBC1D1に相当するKLH結合直鎖ペプチド
エピトープ:リン酸化Ser237
アプリケーション
この抗リン酸化TBC1D1抗体は、リン酸化TBC1D1タンパク質の検出において、WBでの使用について検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
インスリン/エネルギーシグナル伝達
グルコース/グリコーゲン代謝
品質
λホスファターゼ処理済みおよび未処理のHEK293細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:1 µg/mLで使用、10 µgのλホスファターゼ処理済みおよび未処理のHEK293細胞ライセート中のTBC1D1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約145 kDa
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
λホスファターゼ処理済みおよび未処理のHEK293細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
07-2268:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marie Locard-Paulet et al.
Molecular systems biology, 16(7), e9524-e9524 (2020-07-04)
T-cell receptor (TCR) ligation-mediated protein phosphorylation regulates the activation, cellular responses, and fates of T cells. Here, we used time-resolved high-resolution phosphoproteomics to identify, quantify, and characterize the phosphorylation dynamics of thousands of phosphorylation sites in primary T cells during
Sharon C Hook et al.
Scientific reports, 10(1), 17953-17953 (2020-10-23)
Proteins involved in the spaciotemporal regulation of GLUT4 trafficking represent potential therapeutic targets for the treatment of insulin resistance and type 2 diabetes. A key regulator of insulin- and exercise-stimulated glucose uptake and GLUT4 trafficking is TBC1D1. This study aimed
Jonas Roland Knudsen et al.
Experimental physiology, 104(5), 704-714 (2019-02-03)
What is the central question of this study? Resolving the mechanism(s) leading to glucose transporter 4 (GLUT4) translocation to the muscle surface membrane has great therapeutic potential. However, the measurement of GLUT4 translocation is technically challenging. Here, we asked whether
Yang Liu et al.
Nature, 578(7796), 605-609 (2020-02-14)
The activation of adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK) in skeletal muscle coordinates systemic metabolic responses to exercise1. Autophagy-a lysosomal degradation pathway that maintains cellular homeostasis2-is upregulated during exercise, and a core autophagy protein, beclin 1, is required for AMPK activation in