安全性情報
09-258
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PAK1 (Ser199/Ser204) Antibody
Upstate®, from rabbit
別名:
Anti-IDDMSSD, Anti-PAKalpha, Anti-alpha-PAK, Anti-p65-PAK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (100% immunogen homology), rat (100% immunogen homology)
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer199/pSer204)
遺伝子情報
human ... PAK1(5058)
mouse ... Pak1(18479)
rat ... Pak1(29431)
詳細
p21活性化キナーゼ(PAK)は、RhoファミリーGTPアーゼによって活性化されるSer/Thrキナーゼであり、また、RhoファミリーGTPアーゼのエフェクターです。そのため、アクチンの重合とストレス活性化キナーゼカスケードの活性化に関与しています。PAK1はcdk5によってリン酸化され、その結果阻害されます。PAK2はp21結合に加えてカスパーゼ切断によっても活性化され、アポトーシス中の細胞骨格の変化に関与しています。PAK3は、生後発達中の大脳皮質と海馬の有糸分裂後のニューロンで高度に発現しており、非症候性X染色体連鎖性精神発達遅滞の原因と考えられている変異遺伝子です。
特異性
Ser199およびSer204(ヒト)、Ser198およびSer203(マウス)でリン酸化されたPAK1を認識します。免疫原性配列はPAK2およびPAK3と高度な相同性(90%超)を示します。
免疫原
エピトープ:Ser199/Ser204(中心領域)
ヒトPAK1のリン酸化Ser199およびSer204を包括的に含むアミノ酸 配列はPAK2およびPAK3と高度な相同性(90%超)を示します。
アプリケーション
この抗リン酸化PAK1(Ser199/Ser204)抗体を用いたリン酸化PAK1(Ser199/Ser204)の検出は、WBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
細胞骨格シグナル伝達
品質
未処理および過バナジン酸処理済みHUVEC細胞ライセートでのウェスタンブロッティングにより評価されています。
ターゲットの説明
65 kDa
物理的形状
精製ウサギポリクローナルIgG抗体、PBSバッファー溶液、0.05%アジ化ナトリウム、50%グリセロール含有
非リン酸化ペプチドカラムとリン酸化ペプチドカラムによるダブルアフィニティー精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
09-258:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stefania Belli et al.
NPJ breast cancer, 9(1), 48-48 (2023-06-01)
Cyclin-dependent kinase 4 and 6 inhibitors (CDK4/6i) have been approved in combination with endocrine therapy (ET) to treat estrogen receptor-positive (ER+) metastatic breast cancer (BC). However, drug resistance represents the leading cause of breast cancer patients mortality. This study aimed
Magnetic nanoparticle-mediated massively parallel mechanical modulation of single-cell behavior.
Tseng, P; Judy, JW; Di Carlo, D
Nature Methods null
Isidro Ferrer et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 31(6), e12996-e12996 (2021-07-05)
Tau hyperphosphorylation is the first step of neurofibrillary tangle (NFT) formation. In the present study, samples of the entorhinal cortex (EC) and frontal cortex area 8 (FC) of cases with NFT pathology classified as stages I-II, III-IV, and V-VI without
Yu-Wei Hsiao et al.
Clinical and translational medicine, 12(1), e724-e724 (2022-01-29)
Due to the heterogeneity and high frequency of genome mutations in cancer cells, targeting vital protumour factors found in stromal cells in the tumour microenvironment may represent an ideal strategy in cancer therapy. However, the regulation and mechanisms of potential
Cen Zhang et al.
eLife, 5, e10727-e10727 (2016-01-12)
Glutaminase (GLS) isoenzymes GLS1 and GLS2 are key enzymes for glutamine metabolism. Interestingly, GLS1 and GLS2 display contrasting functions in tumorigenesis with elusive mechanism; GLS1 promotes tumorigenesis, whereas GLS2 exhibits a tumor-suppressive function. In this study, we found that GLS2