抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
mouse
テクニック
ChIP: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Klf2(16598)
詳細
Krueppel-like factor 2(Klf2)は、転写因子のKLFファミリーに属している新規タンパク質で、このファミリーは、ジンクフィンガードメインを1つ持ち、細胞の分化や増殖のための転写制御因子として機能することを特徴とする約20のメンバーで構成されるサブファミリーです。Klf2は、βグロビン遺伝子プロモーターのCACCCボックスに結合することで転写を活性化させます。脂肪細胞、胚細胞、Tリンパ球、単球などの複数の細胞型の機能と分化の両方においてKlf2が極めて重要な役割を持つことが、複数の研究で明らかになっています。また、炎症促進性活性化のための内皮転写調節因子であることが新たに明らかになっており、平滑筋細胞の遊走や正常な血管形成のために必須です。ずり応力と炎症促進性サイトカインは、Klf2の強力な阻害剤であると考えられています。発現は主に肺と脾臓の組織で観察されますが、大動脈組織でも認められています。
免疫原
エピトープ:不明
ヒスチジンタグ付きマウスKlf2を有するGST融合タンパク質。
アプリケーション
Klf2(別名:Kruppel-like factor 2 (lung)、Lung krueppel-like factor)の検出における抗Klf2抗体(ウサギポリクローナル抗体)の使用は、WBにおいて検証されています。
クロマチン免疫沈降:5 µLで使用、2 x 10E6~1 x 10E7個のマウス胚性幹細胞からKlf2を免疫沈降できます。(シンガポールGenome Institute of SingaporeのHuck Ng氏)
研究のサブカテゴリ
転写因子
転写因子
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
マウス胚性幹細胞クロマチン抽出物においてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのマウス胚性幹細胞クロマチン抽出物においてKlf2を検出できます。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのマウス胚性幹細胞クロマチン抽出物においてKlf2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約40 kDa
物理的形状
0.05%アジ化ナトリウムを含むウサギポリクローナル血清。
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
マウス胚性幹細胞クロマチン抽出物
マウス胚性幹細胞クロマチン抽出物
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
09-820:
試験成績書(COA)
Stem cell reports, 5(3), 314-322 (2015-09-01)
Activation of Wnt/β-catenin signaling can induce both self-renewal and differentiation in naive pluripotent embryonic stem cells (ESCs). To gain insights into the mechanism by which Wnt/β-catenin regulates ESC fate, we screened and characterized its downstream targets. Here, we show that
Biomedical research (Tokyo, Japan), 40(2), 67-78 (2019-04-16)
T1R1 and T1R3 are receptors expressed in taste buds that detect L-amino acids. These receptors are also expressed throughout diverse organ systems, such as the digestive system and muscle tissue, and are thought to function as amino acid sensors. The
Klf2 is an essential factor that sustains ground state pluripotency.
Cell Stem Cell null
Science advances, 7(41), eabg6262-eabg6262 (2021-10-09)
Molecular pathways controlling emigration of mature thymocytes from thymus to the periphery remain incompletely understood. Here, we show that T cell–specific ablation of glycogen synthase kinase 3 (GSK3) led to severely impaired thymic egress. In the absence of GSK3, β-catenin
Journal of lipid research, 65(1), 100472-100472 (2023-11-11)
Liver steatosis is a common metabolic disorder resulting from imbalanced lipid metabolism, which involves various processes such as de novo lipogenesis, fatty acid uptake, fatty acid oxidation, and VLDL secretion. In this study, we discovered that KLF2, a transcription factor