Merck
1.00229
Supelco
Chromium(VI) oxide
for analysis EMSURE®
別名:
Chromium(VI) oxide, Chromic anhydride, Chromium trioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CrO3
CAS番号:
分子量:
99.99
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-607-8
NACRES:
NA.21
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (iodometric)
形状
solid
不純物
≤0.02% Substances precipitated by ammonia
損失
≤ 1.0% loss on drying, 105°C
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
197 °C
密度
2.7 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
900 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
微量陽イオン
Fe: ≤0.01%
K: ≤0.005%
N: ≤0.005%
Na: ≤0.2%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Cr.3O
InChI Key
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.02 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.2 %
Substances precipitated by ammonia: ≤ 0.02 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 1.0 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
クロム、鉛又はよう素の酸化物
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
リン酸 ACS reagent, &#8805;85&#160;wt. % in H2O
Sigma-Aldrich
438081
リン酸