Merck
438081
Sigma-Aldrich
リン酸
greener alternative
ACS reagent, ≥85 wt. % in H2O
別名:
オルトリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3PO4
CAS番号:
分子量:
98.00
Beilstein:
1921286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥85% (with NaOH, titration)
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
≥85 wt. % in H2O
テクニック
NMR: suitable
不純物
Reducing substances, passes test
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
APHA: ≤10
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤3 ppm
nitrate (NO3-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
As: ≤1 ppm
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.02%
Mn: ≤0.5 ppm
Na: ≤0.025%
Sb: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
オルトリン酸とも呼ばれるりん酸(H3PO4)は無機酸です。動物飼料を製造する中間体、精密検査用保存溶液を調製する、金属表面を処理して塗料やレジンコーティングの接着性を高めるなど、幅広い産業用途があります。食品業界では、防腐剤、酸味料、風味増強剤として使用されます。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
りん酸は、一般的なリン脂質のリン31核磁気共鳴(31P NMR)化学シフトの測定標準として使用できます。以下の研究で使用できます。
  • 31P NMR分光法によるヒト白質の脂質組成分析の外部標準として。
  • 31P NMR分光法によるヒストンH4の酸に不安定なリン酸化中の外部標準として。
  • プレ反応およびポスト反応MAS31P-NMRおよびFTIR分光法により、シリカ/アルミナ担持りん酸ナトリウムに存在する表面種を調査するための参照標準として。
  • 一連の表面改質および非改質ZSM-5において、623 Kでフェニルアセテートを転位させる気相Friesの触媒として。
  • tert-カルバミド酸ブチル、tert-ブチルエステル、tert-ブチルエーテルのような保護基を除去するための環境にやさしい試薬として。
その他情報
濃リン酸は約85%のH3PO4水溶液です。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
438081-500ML:4548173940991
438081-20L:
438081-2.5L:
438081-6X2.5L:
438081-4X2.5L:
438081-2.5L-PW:
438081-6X500ML:
438081-BULK:
438081-6X2.5L-PW:
438081-VAR:
438081-500ML-PW:
438081-6X500ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aqueous phosphoric acid as a mild reagent for deprotection of tert-butyl carbamates, esters, and ethers.
Li B, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(24), 9045-9050 (2006)
Myers RL.
The 100 Most Important Chemical Compounds: A Reference Guide, 220-220 (2007)
A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling materials to enamel surfaces.
Buonocore MG.
Journal of Dental Research, 34(6), 849-853 (1955)
FTIR and 31 P-NMR spectroscopic analyses of surface species in phosphate-catalyzed lactic acid conversion.
Gunter GC, et al.
J. Catal., 164(1), 207-219 (1996)
J M Fujitaki et al.
Biochemistry, 20(12), 3658-3664 (1981-06-09)
Phosphorus-31 nuclear magnetic resonance (31P NMR) is used to investigate acid-labile phosphorylation of histone H4. 31P NMR detects phosphorylated histidine residues in in vitro enzymatically phosphorylated H4. The source of kinase is nuclei from either regenerating rat liver or Walker-256
プロトコル
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.