グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥85%
フォーム
liquid
不純物
reducing impurities, in accordance
residual solvents, in accordance
substances precipitated by ammonia, in accordance
≤0.001% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% in water insoluble matters
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤2 mg/kg
fluoride (F-): ≤1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤3 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤20 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): in accordance
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤0.5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
SMILES記法
OP(O)(O)=O
適合性
passes test for appearance of solution
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- キノンモノイミンによるカルボニルイリドの Rh/アキラルリン酸による[3+3]環化の共同反応: ベンゾ縮合ジオキサビシクロ[3.2.1]オクタン骨格の合成。: この研究は、[3+3]環化反応におけるリン酸の触媒的役割を実証し、複雑な有機骨格の効率的な合成を可能にしています(Tu et al., 2024)。
その他情報
カタログ番号30417-4X2.5L-Mは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル30417-2.5L-Mをご注文ください。
カタログ番号30417-6X1Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル30417-1Lをご注文ください。
カタログ番号30417-6X1L-Mは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル30417-1L-Mをご注文ください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30417-VAR:
30417S-6X1L:
30417-6X500ML:
30417-45KG-H:
30417-1L:4548173922102
30417S-2.5L:
30417S-4X2.5L:
30417S-1L:
30417-6X1L:
30417-2.5L:
30417-BULK:
30417-4X2.5L:
30417-500ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.