認証
APHA
ISO 11133
ISO 11290
品質水準
フォーム
medium granules (dehydrated (DCM))
メーカー/製品名
ReadyBag®
テクニック
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 55 g/L in H2O)
溶解性
55 g/L
アプリケーション
food and beverages
microbiology
pathogen testing
保管温度
15-25°C
適合性
Listeria spp.
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
試験成績書(COA)
資料
The different types of culture media, that are used to grow microorganisms in the laboratory for quality control, are classified by several criteria, such as consistency, composition, or selectivity.
プロトコル
Listeria is a public health concern, affecting elderly, pregnant, newborns, and immunocompromised individuals.