詳細
The Cell Culture Media 4CHO Sample Kit contains 1L equivalent of the following products:
- 24370C EX-CELL® Advanced HD Perfusion Medium
- 103840 Cellvento® 4CHO-X Expansion Medium
- 24366C EX-CELL® Advanced CHO Fed-batch Medium
- 103795 Cellvento® 4CHO Medium
- 103796 Cellvento® 4Feed
- 24368C EX-CELL® Advanced Feed 1
アプリケーション
Cell culture media sample kit to support media evaluation for fed-batch and perfusion applications and process intensification.
特徴および利点
The products support evaluation for achieving high cell densities in cell expansion phase (seed train), identifing the optimal combination of basal medium and feed in fed-batch and a designed medium for perfusion processing.
法的情報
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
- 24370CEX-CELL® Advanced HD Perfusion Medium, powderSDS
- 1.03840Cellvento® 4CHO-X COMP, expansion mediumSDS
- 24366CEX-CELL® Advanced CHO Fed-batch Medium, powderSDS
- 1.03795Cellvento® 4CHO COMP, chemically defined cell culture medium, ≤1.0 IU/mL endotoxin, pH 5.1-5.6(without supplement), pH 6.7-7.3(with supplement)SDS
- 1.03796Cellvento® 4Feed COMP, chemically defined cell culture feedSDS
- 24368CEX-CELL® Advanced CHO Feed 1 (without glucose)SDS
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
試験成績書(COA)
資料
Cellvento 4CHO-X Expansion Medium enhances cell biomass for bioreactor inoculation in cell expansion stages.
関連コンテンツ
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.