Merck
1.05050
SAFC
Potassium iodate
extra pure FCC
別名:
Potassium iodate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
IKO3
CAS番号:
分子量:
214.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-831-9
法規制遵守
FCC
品質水準
フォーム
crystalline
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
560 °C (decomposes)
溶解性
92 g/L
密度
3.98 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
2000 kg/m3
アプリケーション
food and beverages
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[K+].[I](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
We offer a range of high quality critical raw materials plus the documentation and expertise to help our customers meet stringent regulatory requirements. Our SAFC® portfolio of high-quality products withstands strict quality control procedures.
アプリケーション
Potassium iodate extra pure is used as a reagent and as food additive.
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アプリケーション
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
よう素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体