Merck
1.05067
Supelco
Potassium nitrite
cryst. for analysis EMSURE® ACS
別名:
Potassium nitrite
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
KNO2
CAS番号:
分子量:
85.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-832-4
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥97.0% (cerimetric)
形状
solid
不純物
≤0.01% Insoluble matter
pH
7-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
407 °C
溶解性
2810 g/L
密度
1.92 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
980 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.003%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/K.HNO2/c;2-1-3/h;(H,2,3)/q+1;/p-1
InChI Key
BXNHTSHTPBPRFX-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
  • Suitability evaluation of new endogenous biomarkers for the identification of nitrite-based urine adulteration in mass spectrometry methods.: This paper assesses novel biomarkers for spotting urine tampering using potassium nitrite, critical for maintaining integrity in analytical testing scenarios (Steuer et al., 2019).
  • 2-Nitro-6-monoacetylmorphine: potential marker for monitoring the presence of 6-monoacetylmorphine in urine adulterated with potassium nitrite.: Introduces a potential marker for detecting adulteration in urine tests, essential for chemists focused on drug testing accuracy (Luong et al., 2012).
アナリシスノート
Assay (cerimetric): ≥ 97.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water): 7.0 - 10.0
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
亜硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体